Documentos
595977
Sigma-Aldrich
Diethyl oxalate-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH213CO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
148.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
pb
185 °C (lit.)
densidade
1.091 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CCO[13C](=O)[13C](=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1
chave InChI
WYACBZDAHNBPPB-MPOCSFTDSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup