Documentos Principais
760501
Sigma-Aldrich
Diethyl-d10 carbonate
98 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
Deuterium labeled diethyl carbonate, Diethyl carbonate-d10
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD2OC(O)OCD2CD3
Peso molecular:
128.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
126-128 °C (lit.)
pf
-43 °C (lit.)
densidade
1.056 g/mL
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
chave InChI
OIFBSDVPJOWBCH-MWUKXHIBSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)