Documentos Principais
790303
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4 carbonate / Diethyl-d10 carbonate (1:1 volume ratio)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O1.[2H]C(OC(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)([2H])C([2H])([2H])[2H]
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
25 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)