Key Documents
658634
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate-(carbonyl-13C)
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC2H4O3
Número CAS:
Peso molecular:
89.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
pf
37-39 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C]1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i3+1
chave InChI
KMTRUDSVKNLOMY-LBPDFUHNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
289.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
143 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)