Documentos Principais
492027
Sigma-Aldrich
Calcium carbonate-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Carbonic-13C acid, calcium salt
About This Item
Fórmula linear:
Ca13CO3
Número CAS:
Peso molecular:
101.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
825 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1;
chave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-YTBWXGASSA-L
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)