Documentos Principais
600202
Sigma-Aldrich
Barium carbonate-13C
90 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
Ba13CO3
Número CAS:
Peso molecular:
198.33
Beilstein:
4826209
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
90 atom % 13C
peso molecular
198.23 by atom % calculation
pf
811 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1;
chave InChI
AYJRCSIUFZENHW-YTBWXGASSA-L
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)