Documentos Principais
795909
Sigma-Aldrich
Sodium hydroxide-18O solution
20% in H218O, 95 atom % 18O, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na18OH
Peso molecular:
42.00
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 18O
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solution
concentração
20% in H218O
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[Na][18OH]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i;1+2
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-NLQOEHMXSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)