Key Documents
493287
Sigma-Aldrich
Potassium carbonate-13C
98 atom % 13C
Sinônimo(s):
Carbonic-13C acid, dipotassium salt
About This Item
Fórmula linear:
K213CO3
Número CAS:
Peso molecular:
139.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 13C
forma
solid
pf
891 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
chave InChI
BWHMMNNQKKPAPP-GOCMCNPZSA-L
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1