Documentos Principais
487198
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethane-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Ethylene-13C2 dibromide
About This Item
Fórmula linear:
Br13CH213CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
189.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
p.e.
131-132 °C (lit.)
pf
8-11 °C (lit.)
densidade
2.203 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
environmental
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Br[13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1+1,2+1
chave InChI
PAAZPARNPHGIKF-ZDOIIHCHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)