Documentos Principais
425362
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethane-d4
99 atom % D
Sinônimo(s):
Ethylene-d4 dibromide
About This Item
Fórmula linear:
BrCD2CD2Br
Número CAS:
Peso molecular:
191.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.5% water
water
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
p.e.
131-132 °C (lit.)
densidade
2.226 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
agriculture
environmental
pharmaceutical
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2
chave InChI
PAAZPARNPHGIKF-LNLMKGTHSA-N
Descrição geral
1,2-Dibromoethane-d4 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses. It has been reported to be synthesized by reacting acetylene-d2 and deuterium bromide.
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of N1-tritylethane-1,1,2,2-d4-1,2-diamine: a novel mono-protected C-deuterated ethylenediamine synthon.
Yang J, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 55(13), 463-466 (2012)
Synthesis of organic deuterium compounds: Part VI. Formaldehyde-d2 and formaldehyde-d.
Bannard RAB, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 31(4), 351-360 (1953)
Synthesis of organic deuterium compounds: III. 1,2-dibromoethane-d4 and its derivatives.
Leitch LC and Morse AT.
Canadian Journal of Chemistry, 30(12), 924-932 (1952)