259020
Dibromomethane-d2
≥99 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Methylene-d2 bromide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.9 (vs air)
pressão de vapor
34.9 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.5381 (lit.)
p.e.
99 °C (lit.)
densidade
2.505 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(Br)Br
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2/i1D2
chave InChI
FJBFPHVGVWTDIP-DICFDUPASA-N
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?