Documentos Principais
488259
Sigma-Aldrich
Bromoethane-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Ethyl-13C2 bromide
About This Item
Fórmula linear:
13CH313CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
110.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
37-40 °C (lit.)
pf
−119 °C (lit.)
densidade
1.487 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2]Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1,2+1
chave InChI
RDHPKYGYEGBMSE-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)