Key Documents
603945
Sigma-Aldrich
Triethylorthoformate-(formyl-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Triethoxy(methane-13C)
About This Item
Fórmula linear:
13CH(OC2H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
pb
146 °C (lit.)
pf
-76 °C (lit.)
densidade
0.891 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCO[13CH](OCC)OCC
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3/i7+1
chave InChI
GKASDNZWUGIAMG-CDYZYAPPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup