Documentos Principais
604526
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butene-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
Br13CH213CH213CH=13CH2
Número CAS:
Peso molecular:
138.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
98-100 °C (lit.)
densidade
1.369 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
Br[13CH2][13CH2][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
DMAYBPBPEUFIHJ-JCDJMFQYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
1 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)