Documentos Principais
458945
Sigma-Aldrich
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
Pinacolborane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13BO2
Número CAS:
Peso molecular:
127.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
concentração
1.0 M in THF
p.e.
65-67 °C
densidade
0.887 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OBOC1(C)C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3
chave InChI
UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informações legais
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-13.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)