362700
B-Chlorocatecholborane
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaborole
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
56-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BClO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
chave InChI
AZYGEWXDKHFOKB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To prepare 2-arachidonoylglycerol by acetal cleavage of cis-arachidonoylbenzylidene glycerol.
- To prepare metal boryl complexes (Rh and Ir complexes) through oxidative addition.
- To remove the trityl group in one of the key steps for the synthesis of (−)-dictyostatin.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?