Key Documents
411124
Sigma-Aldrich
Chlorodicyclohexylborane solution
1 M in hexanes
Sinônimo(s):
Dicyclohexylboron chloride, Dicyclohexylboryl chloride, Dicyclohexylchloroborane
About This Item
Fórmula linear:
(C6H11)2BCl
Número CAS:
Peso molecular:
212.57
Beilstein:
3233942
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1 M in hexanes
pb
68-69 °C
densidade
0.752 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BCl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
chave InChI
PBBOKJIYEZCTEH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Aldol addition reactions
  • Mukaiyama aldol addition
  • Microwave assisted ring closing metathesis reactions
  • C-alkylation of aromatic aldimines
  • Reversible ketone-ketone aldol reactions
  • Syn- and anti-stereoselective aldol reaction hexenone with aldehydes
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)