Documentos Principais
225177
Sigma-Aldrich
Trimesitylborane
97%
Sinônimo(s):
NSC 149907, Tris(2,4,6-trimethylphenyl) borane
About This Item
Fórmula linear:
[2,4,6-(CH3)3C6H2]3B
Número CAS:
Peso molecular:
368.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
193-195 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(B(c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C27H33B/c1-16-10-19(4)25(20(5)11-16)28(26-21(6)12-17(2)13-22(26)7)27-23(8)14-18(3)15-24(27)9/h10-15H,1-9H3
chave InChI
FXFWLXFJBVILBE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant involved in:
  • Synthesis of sandwich complex of trimesitylborane and fluoroborate and cyanoborate derivatives
  • Investigations of reactivity of aryldimesitylboranes under Suzuki-Miyaura coupling conditions
  • Laser desorption ionization mass spectrometry investigations
  • Studies of ion conductive characteristics of boron stabilized carbanions
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
225177-10G
225177-1G4061826705049