279730
Tris(dimethylamino)borane
97%
Sinônimo(s):
Hexamethylboranetriamine, NSC 379532
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
147-148 °C (lit.)
pf
−16 °C (lit.)
densidade
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)B(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18BN3/c1-8(2)7(9(3)4)10(5)6/h1-6H3
chave InChI
SOLWORTYZPSMAK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- B-C-N hybrid films deposited on Ni
- Reduction reactions
- Syntehsis of lithium borom imidazolate framework polymeric complexes
- One-pot oxidative amination
- Synthesis of boron salts and tripodal borate ligands
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-5.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?