Key Documents
T58408
Sigma-Aldrich
Borato de trietanolamina
97%
Sinônimo(s):
Borato de 2,2′,2′′-nitrilotrietila, Boratrana
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12BNO3
Número CAS:
Peso molecular:
156.98
Beilstein:
774536
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
pf
235-237 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CN2CCOB(O1)OCC2
InChI
1S/C6H12BNO3/c1-4-9-7-10-5-2-8(1)3-6-11-7/h1-6H2
chave InChI
NKPKVNRBHXOADG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O borato de trietanolamina (TEAB) é um catalisador ecológico solúvel em água que pode ser preparado pela reação de ácido bórico e trietanolamina em solução aquosa. Ele possui um par de Lewis (boro como ácido de Lewis, amina terciária como base de Lewis). Ele é amplamente usado no campo de catálise, inibição de corrosão, baterias secundárias de íons de lítio e polímeros retardantes de chamas.
Ele pode ser formado a partir da solução aquosa 1:1 de ácido bórico e trietanolamina.
Aplicação
O borato de trietanolamina pode ser usado:
  • Como um aditivo de eletrólito estabilizador de superfície para cátodo de óxido em camadas rico em Ni. O TEAB inibe a dissolução de Ni no cátodo rico em Ni e suprime a decomposição do eletrólito.
  • Preparar células solares de perovskita de intervalo de banda larga altamente cristalinas com eficiência aprimorada. O TEAB ajuda a desacelerar a rápida cristalização e facilita a formação de filmes de perovskita uniformes com defeitos reduzidos.
  • Como um catalisador bifuncional para a cicloadição de CO2 com epóxidos.
  • Como precursor para sintetizar resina epóxi contendo boro com propriedades retardantes de chamas.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Tributyl borate ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
90795
Tributyl borate
Glicina for synthesis
Sigma-Aldrich
8.16013
Glicina
A Bermúdez et al.
Journal of cell science, 111 ( Pt 12), 1707-1715 (1998-05-28)
To examine the internal structure of chromatin fibers, we have developed procedures for partial denaturation of small chromatin fragments (8-30 nucleosomes) from chicken erythrocytes. Electron micrographs of samples prepared under conditions that cause nucleosome dissociation show rods and loops projecting
W G Woods
Environmental health perspectives, 102 Suppl 7, 5-11 (1994-11-01)
Following a brief overview of the terrestrial distribution of boron in rocks, soil, and water, the history of the discovery, early utilization, and geologic origin of borate minerals is summarized. Modern uses of borate-mineral concentrates, borax, boric acid, and other
T H Sisson et al.
Journal of immunological methods, 127(2), 215-220 (1990-03-09)
This report describes a modification of a procedure developed by others for crosslinking IgG to protein A which itself is covalently linked to a gel support. Earlier immunoaffinity columns were described as having large antigen-binding capacities and stability under a