Key Documents
476668
Sigma-Aldrich
Bromobis(dimethylamino)borane
97%
Sinônimo(s):
1-Bromo-N,N,N′,N′-tetramethylboranediamine
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2N]2BBr
Número CAS:
Peso molecular:
178.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: reductant
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
pb
20-28 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)B(Br)N(C)C
InChI
1S/C4H12BBrN2/c1-7(2)5(6)8(3)4/h1-4H3
chave InChI
UBDPZBLACZIAPS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant involved in:
  • Intramolecular cyclization
  • Oxidative addition for synthesis of platinum boryl phosphine bromo complexes
  • Synthesis of fluorenyltripyrazolylborate ligands
  • Preparation of rigid-backbone conjugated polymers
  • Conversion of epoxides to halohydrins
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)