Key Documents
469947
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamido)aluminum(III)
Sinônimo(s):
Hexakis(dimethylamido)dialuminum, Tris(dimethylamino)alane dimer
About This Item
Fórmula linear:
Al(N(CH3)2)3
Número CAS:
Peso molecular:
159.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
solid
adequação da reação
core: aluminum
pf
82-84 °C (lit.)
densidade
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C.CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/6C2H6N.2Al/c6*1-3-2;;/h6*1-2H3;;/q6*-1;2*+3
chave InChI
JGZUJELGSMSOID-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Atomic number of base material: 13 Aluminum
Aplicação
Tris(dimethylamido)aluminum(III) may be used as a precursor to aluminum nitride (AlN) thin films by organometallic chemical vapor deposition (OMCVD).
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
70.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
21.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tris (dimethylamido) aluminum (III): An overlooked atomic layer deposition precursor.
Buttera SC, et al.
Journal of Vacuum Science & Technology. A, Vacuum, Surfaces, And Films, 35(1), 01B128-01B128 (2017)
Artigos
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.