459496
9-Borabicyclo[3.3.1]nonane solution
0.4 M in hexanes
Sinônimo(s):
9-BBN
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
0.4 M in hexanes
p.e.
68-70 °C
densidade
0.691 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
B1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H15B/c1-3-7-5-2-6-8(4-1)9-7/h7-9H,1-6H2/t7-,8+
chave InChI
FEJUGLKDZJDVFY-OCAPTIKFSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for:
- Linear SPPS synthesis of ubiquitin derivatives
- Copper-catalyzed cross-coupling reactions of organoboron compounds with primary alkyl halides and pseudohalides
- Intramolecular insertion of alkenes into palladium-nitrogen bonds
- Preparation of (phosphonoacetyl)ornithine to study effect on arginine biosynthetic genes in yeast
- Hetero-Diels-Alder reaction for synthesis of spirocyclic alkaloids
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?