Documentos Principais
247014
Sigma-Aldrich
Boron trichloride methyl sulfide complex
99%
Sinônimo(s):
Dimethyl sulfide-trichloroborane, Trichloroborane-methyl sulfide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2S · BCl3
Número CAS:
Peso molecular:
179.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
powder
adequação da reação
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
pf
88-90 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSC.ClB(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6BCl3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
chave InChI
YNDYUDLLOGOQNW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Boron trichloride in convenient solid form.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)