Key Documents
298433
Sigma-Aldrich
Dichloroborane methyl sulfide complex
in excess methyl sulfide
Sinônimo(s):
Boron dichloride methyl sulfide complex, Dichloro(dimethyl sulfide)(hydro)boron, Dichloro(dimethyl sulfide)borane, Dichloroborane dimethyl sulfide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2S·BHCl2
Número CAS:
Peso molecular:
144.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
densidade
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
C[S+](C)[BH-](Cl)Cl
InChI
1S/C2H7BCl2S/c1-6(2)3(4)5/h3H,1-2H3
chave InChI
UMDZKXAEAKAIPA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Hydroboration reactions
  • Pyrolysis reactions
  • Addition reactions
  • Preparation of unsymmetrical borafluorenes
  • Cyclization reactions
  • Dismutation followed by haloboration of azadiboriridine to give boron-nitrogen clusters
  • Markovnikov hydroboration
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)