164569
Tritylium hexafluorophosphate
Sinônimo(s):
Triphenylcarbenium hexafluorophosphate, NSC 176018, Triphenylcarbonium hexafluorophosphate, Triphenylmethyl hexafluorophosphate, Trityl hexafluorophosphate
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
pf
~150 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.F6P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7(2,3,4,5)6/h1-15H;/q+1;-1
chave InChI
IBTFOFOFRZKIJU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Si-H and Si-Si bond activeation at Pt of neutral and cationic silyl Pt bisphosphine complexes
- Investigations of interactions with chromium acetylacetonate nitride mononuclear complexes
- Synthesis of "push-pull" tropylium-fused aminoporphyrazine
- Preparation of cycloheptatrienyl and tropylium calix[4]arenes
- Synthesis of palladacycles containing chiral rhenium half-sandwich complex for use as a catalyst
- Double ring-opening polyaddition of spiro orthoesters
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?