Key Documents
164577
Sigma-Aldrich
Tritylium tetrafluoroborate
Sinônimo(s):
Triphenylcarbenium tetrafluoroborate, Trityl fluoroborate
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3C(BF4)
Número CAS:
Peso molecular:
330.13
Beilstein:
3659536
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
Nível de qualidade
pf
205-215 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h1-15H;/q+1;-1
chave InChI
VQXBOEYKSVVPSP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Synthesis of substituted dihydroazulene photoswitches
  • Carbene-based Lewis pairs for hydrogen activation
  • 1,3-Dipolar cycloaddition reactions for preparation of α−amino-β-hydroxy esters
  • Oxidation of allenic compounds
  • Mukaiyama aldol addition reactions
  • Ionic hydrogenation as a counteranion and ligand source
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges