301590
Tetrabutylammonium tribromide
98%
Sinônimo(s):
TBABr3, Tetrabutylammonium bromide perbromide
Ensaio
98%
pf
71-76 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Br-]Br.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.Br3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
XXSLZJZUSYNITM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- As a catalyst in the preparation of O-isopropylidene derivatives of free sugars.
- As a reagent in methanol for the cleavage of tert-butyldimethylsilyl (TBDMS) ethers chemoselectively.
- As a catalyst in the synthesis of bis-indolymethanes by electrophilic substitution of indoles with different aldehydes.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?