415146
Triisopropyl orthoformate
97%
Sinônimo(s):
2,2′,2′′-[Methylidynetris(oxy)]tris[propane], 2-[Bis(propan-2-yloxy)methoxy]propane, 2-[Di(propan-2-yloxy)methoxy]propane, Tri(2-propyl) orthoformate, Tri(prop-2-yl) orthoformate, Tri-iso-propyl orthoformate, Triisopropyl orthoformate
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
p.e.
65-66 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C10H22O3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-10H,1-6H3
chave InChI
FPIVAWNGRDHRSQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?