Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
p.e.
106-108 °C/40 mmHg (lit.)
densidade
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(OCCC)OCCC
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-7-11-10(12-8-5-2)13-9-6-3/h10H,4-9H2,1-3H3
chave InChI
RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?