Documentos Principais
907847
Sigma-Aldrich
HB(trip)2
≥95%
Sinônimo(s):
Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)borane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H47B
Número CAS:
Peso molecular:
418.51
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
forma
solid
pf
109-110 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
HB(trip)2 has been shown by the Hoveyda group to be a useful traceless protecting group for catalytic Z- and E-selective olefin metathesis.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Yucheng Mu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(16), 5365-5370 (2019-02-13)
An operationally simple in situ protection/deprotection strategy that significantly expands the scope of kinetically controlled catalytic Z- and E-selective olefin metathesis is introduced. Prior to the addition of a sensitive Mo- or Ru-based complex, treatment of a hydroxy- or a