Documentos Principais
492558
Sigma-Aldrich
Ethane-13C1
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
CH313CH3
Número CAS:
Peso molecular:
31.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
1.05 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
37.95 atm ( 21.1 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
temperatura de autoignição
881 °F
pb
−88 °C (lit.)
pf
−172 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[13CH3]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1+1
chave InChI
OTMSDBZUPAUEDD-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
espiga da mangueira
Nº do produto
Descrição
Preços
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-211.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-135 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)