Documentos Principais
488348
Sigma-Aldrich
Butane-d10
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD2CD2CD3
Número CAS:
Peso molecular:
68.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
densidade de vapor
2.11 (vs air)
pressão de vapor
51.6 psi ( 37.7 °C)
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
temperatura de autoignição
761 °F
p.e.
−0.5 °C (lit.)
pf
−138 °C (lit.)
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
chave InChI
IJDNQMDRQITEOD-MWUKXHIBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 16 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)