Key Documents
492272
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfone-d6
99 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Methyl-d3 sulfone
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2SO2
Número CAS:
Peso molecular:
100.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
pb
238 °C (lit.)
pf
107-109 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
HHVIBTZHLRERCL-WFGJKAKNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)