261920
1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane
97%
Sinônimo(s):
1,2-Ethanediylbis[phosphonous dichloride], Ethylenebis(dichlorophosphine), P,P′-(1,2-Ethanediyl)bis(dichlorophosphane)
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.588 (lit.)
p.e.
70 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.536 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
ClP(Cl)CCP(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl4P2/c3-7(4)1-2-8(5)6/h1-2H2
chave InChI
SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
261920-1G | 4061838053695 |
261920-100G | |
261920-5G | 4061826107768 |