Documentos Principais
164526
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate-d6
99 atom % D
Sinônimo(s):
(Methyl sulfate)-d6
About This Item
Fórmula linear:
(CD3O)2SO2
Número CAS:
Peso molecular:
132.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
densidade de vapor
4.3 (vs air)
pressão de vapor
0.7 mmHg ( 25 °C)
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
923 °F
técnica(s)
protein expression: suitable
índice de refração
n20/D 1.385 (lit.)
p.e.
188 °C (lit.)
pf
-32 °C (lit.)
densidade
1.397 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
VAYGXNSJCAHWJZ-WFGJKAKNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)