366048
Benzoyl chloride-d5
99 atom % D
Sinônimo(s):
Pentadeuterobenzoyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
protein expression: suitable
índice de refração
n20/D 1.552 (lit.)
p.e.
198 °C (lit.)
pf
-1 °C (lit.)
densidade
1.254 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(Cl)=O
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
PASDCCFISLVPSO-RALIUCGRSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?