217158
Benzoic acid-2,3,4,5,6-d5
≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
Benzoic-d5 acid-(phenyl-d5), Deuterated benzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
1061 °F
p.e.
249 °C (lit.)
pf
121-125 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-RALIUCGRSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?