595829
Nicotinic acid-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Niacin-13C6, Vitamin B3-13C6
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
236-239 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
PVNIIMVLHYAWGP-IDEBNGHGSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)