Documentos Principais
747513
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C,d3-nicotinamide
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
N-methyl-13C, d3-Vitamin B3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC6D3H5N2O
Peso molecular:
140.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N[13C]([2H])([2H])[2H])C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6/h2-5H,1H3,(H,8,10)/i1+1D3
chave InChI
ZYVXHFWBYUDDBM-KQORAOOSSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
N-Methyl nicotinamide is a metabolite of nicotinic acid which is found in human plasma and is a potent anti-inflammatory agent.
N-Methyl-13C,d3-nicotinamide is an isotope of vitamin B3 wherein all the three protons and the carbon atom of the N-methyl group are replaced by deuterium and 13C6 isotope, respectively.
Aplicação
N-Methyl-13C,d3-nicotinamide can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Topical application of 1-methylnicotinamide in the treatment of rosacea: a pilot study
Wozniacka A, et al.
Clinical and Experimental Dermatology, 30(6), 632-635 (2005)