809799
Nicotinamide-2,6,7-13C3-(pyridyl-15N)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
Vitamin B3-2,6,7-13C-(pyridyl-15N)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C3H615NNO
Peso molecular:
126.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
pureza isotópica
13C
15N
≥98 atom %
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
white to off-white
pf
128 °C
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[13C](C1=CC=[13CH][15N]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)/i3+1,4+1,6+1,8+1
chave InChI
DFPAKSUCGFBDDF-DNUYGDBSSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nicotinamide (or niacinamide) is a form of vitamin B3 that can be used in a variety of therapeutic applications. It is found in meat, fish, nuts, and mushrooms, as well as in some vegetables. It is an amide derivative of nicotinic acid and is preferred in the treatment of pellagra, acne and skin cancer.
Nicotinamide-2,6,7-13C3-(pyridyl-15N) is an isotope of vitamin B3 wherein pyridine nitrogen and C-2, C-6, C-7 pyridine carbons are replaced by 15N7 and 13C6 isotopes, respectively.
Nicotinamide-2,6,7-13C3-(pyridyl-15N) is an isotope of vitamin B3 wherein pyridine nitrogen and C-2, C-6, C-7 pyridine carbons are replaced by 15N7 and 13C6 isotopes, respectively.
Aplicação
Nicotinamide-2,6,7-13C3-(pyridyl-15N) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Safety of high-dose nicotinamide: a review
Knip M, et al.
Diabetologia, 43(11), 1337-1345 (2000)
A review of nicotinamide: treatment of skin diseases and potential side effects
Rolfe HM
Journal of Cosmetic Dermatology, 13(4), 324-328 (2014)