Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
p.e.
178-179 °C (lit.)
pf
−26 °C (lit.)
densidade
1.103 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(=O)c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
chave InChI
HUMNYLRZRPPJDN-MZWXYZOWSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
145.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
485551-5G | 4061837574863 |