461784
Benzyl (R)-(+)-2-hydroxy-3-phenylpropionate
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH(OH)CO2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
256.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.559 (lit.)
p.e.
228 °C (lit.)
pf
20-30 °C (lit.)
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15,17H,11-12H2/t15-/m1/s1
chave InChI
XFULYMQQCZRWQB-OAHLLOKOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?