376906
D-(+)-3-Phenyllactic acid
98%
Sinônimo(s):
(R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, (R)-3-Phenyllactic acid
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +19°, c = 1 in ethanol
pf
122-124 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1
chave InChI
VOXXWSYKYCBWHO-MRVPVSSYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.