Documentos Principais
G004680
HPLC Analysis of 3-Phenyllactic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: CHIROBIOTIC R, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13024AST)
mobile phase: 0.1% ammonium acetate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 0.5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descrição
    3-Phenyllactic acid, ≥98%
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)