286958
Phenylpyruvic acid
98%
Sinônimo(s):
2-Oxo-3-phenylpropanoic acid, 2-Oxo-3-phenylpropionic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2COCOOH
CAS Number:
Peso molecular:
164.16
Beilstein:
2207312
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
150-154 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
phenyl
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,11,12)
chave InChI
BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Phenylpyruvic acid reduces glucose-6-phosphate dehydrogenase activity without pre-incubation.
Aplicação
Phenylpyruvic acid was used in the synthesis of 3-phenyllactic acid (PLA) by lactate dehydrogenase.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?