W509531
Methyl palmitate
≥97%
Sinônimo(s):
n-Hexadecanoic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Cocos nucifera
palm oil
synthetic
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.4512 (lit.)
p.e.
185 °C/10 mmHg (lit.)
pf
32-35 °C (lit.)
densidade
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
tree nuts
Organoléptico
waxy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
chave InChI
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?