Documentos Principais
8.43546
Sigma-Aldrich
Methyl palmitate
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl palmitate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H34O2
Número CAS:
Peso molecular:
270.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-966-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
solid
p.e.
148 °C/3 hPa
pf
30 °C
temperatura de transição
flash point 113 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
chave InChI
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 31 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.0 °C - closed cup