Documentos Principais
8.18613
Sigma-Aldrich
Methyl myristate
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl myristate, Myristic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)12COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
242.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
204-680-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.065 Pa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
p.e.
295 °C/1001 hPa
pf
18 °C
temperatura de transição
flash point 112 °C
densidade
0.867 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
chave InChI
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.866 - 0.868
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112.0 °C - closed cup