Documentos Principais
586412
Sigma-Aldrich
Benz-13C6-aldehyde
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Benzaldehyde-(phenyl-13C6)
About This Item
Fórmula linear:
13C6H5CHO
Número CAS:
Peso molecular:
112.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
p.e.
178-179 °C (lit.)
pf
-26 °C (lit.)
densidade
1.103 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
O=C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
chave InChI
HUMNYLRZRPPJDN-ZXJNGCBISA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)